Isovalerylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Isovaleriansäurechlorid, 3-Methylbutansäurechlorid, 3-Methylbuttersäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

157422-100G 157422-25G 157422-500G
SIAL157422-100GEA 66.6 EUR
SIAL157422-100G SIAL157422-25G SIAL157422-500G
Isovalerylchlorid, Sigma-Aldrich®
Isovalerylchlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120,58 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000738
CAS-Nummer: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR