4-(Benzyloxy)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Monobenzon, Hydrochinonmonobenzylether, 4-Hydroxyphenylbenzylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
158348-100G 158348-25G
SIAL158348-100GEA 92.7 EUR
SIAL158348-100G SIAL158348-25G
4-(Benzyloxy)phenol, Sigma-Aldrich®
4-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 328
Schmelzpunkt: 117.9…121.5 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331