Methyl-3,5-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dihydroxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159603-100G
159603-25G
SIAL159603-100GEA
193
EUR
SIAL159603-100G
SIAL159603-25G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,15 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 168…170 °C |
MDL:
MFCD00002289 CAS-Nummer: 2150-44-9 EINECS: 218-426-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...