Phthalimid Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
160385-100G 160385-500G 160385-5G
SIAL160385-100GEA 34.7 EUR
SIAL160385-100G SIAL160385-500G SIAL160385-5G
Phthalimid Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Molecular Weight: 185,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6