2-Amino-6-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162590-250G 162590-50G
SIAL162590-250GEA 0 EUR
SIAL162590-250G SIAL162590-50G
2-Amino-6-methoxybenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
MDL: MFCD00005787
CAS-Nummer: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0