3-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Ketoglutarsäure, 3-Ketoglutarsäure, Aceton-1,3-dicarbonsäure, Acetondicarbonsäure, 1,3-Acetondicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
165115-100G 165115-25G
SIAL165115-100GEA 75.1 EUR
SIAL165115-100G SIAL165115-25G
3-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutarsäure
Formel: C₅H₆O₅
Molecular Weight: 146,1 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002711
CAS-Nummer: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069