2-Chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167576-25G 167576-5G
SIAL167576-25GEA 137 EUR
SIAL167576-25G SIAL167576-5G
2-Chlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0