α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol, 3-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 3-(Chlormethyl)benzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167703-25G 167703-5G
SIAL167703-25GEA 58.9 EUR
SIAL167703-25G SIAL167703-5G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
Molecular Weight: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 95
Dichte: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000908
CAS-Nummer: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 3265
ADR: 8 III