Di-tert-butylperoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Butylperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
168521-1L 168521-250ML 168521-5ML
SIAL168521-1LEA 206 EUR
SIAL168521-1L SIAL168521-250ML SIAL168521-5ML
Di-tert-butylperoxid, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylperoxid
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –25 °C
Dichte: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
MDL: MFCD00008803
CAS-Nummer: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
Merck Index: 12,03515