Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
171859-10G 171859-2.5G 171859-50G
SIAL171859-10GEA 109 EUR
SIAL171859-10G SIAL171859-2.5G SIAL171859-50G
Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II