Ethyl-p-toluat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methylbenzoesäureethylester, 4-Tolylsäureethylester, Ethyl-4-methylbenzoat, 4-Toluylsäureethylester, p-Toluylsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
172693-250ML
172693-50ML
SIAL172693-250MLEA
106
EUR
SIAL172693-250ML
SIAL172693-50ML
Ethyl-p-toluat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-p-toluat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009117 CAS-Nummer: 94-08-6 EINECS: 202-301-4 |