3-Bromfuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
176524-10G 176524-2.5G
SIAL176524-10GEA 756 EUR
SIAL176524-10G SIAL176524-2.5G
3-Bromfuran, Sigma-Aldrich®
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6