N-Aminophthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Aminophthalsäureimid, N-Amino-1,2-benzoldicarbonsäureimid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

178314-25G 178314-5G
SIAL178314-25GEA 693 EUR
SIAL178314-25G SIAL178314-5G
N-Aminophthalimid, Sigma-Aldrich®
N-Aminophthalimid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Siedepunkt: 391
Schmelzpunkt: 203…206 °C
MDL: MFCD00005895
CAS-Nummer: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR