1-Ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
18086-50G-F
18086-5G-F
SIAL18086-50G-FEA
192
EUR
SIAL18086-50G-F
SIAL18086-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Formel:
C₇H₁₄N₂O₄S Molecular Weight: 222,27 g/mol Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD08457697 CAS-Nummer: 516474-01-4 |