1-Dodecyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
18289-50G-F
18289-5G-F
SIAL18289-50G-FEA
637
EUR
SIAL18289-50G-F
SIAL18289-5G-F
1-Dodecyl-3-methylimidazoliumiodid, Sigma-Aldrich®
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
Formel:
C₁₆H₃₁IN₂ Molecular Weight: 378,34 g/mol |
CAS-Nummer:
81995-09-7 |