2-(4-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Chlorphenyl)ethylalkohol, 4-Chlorphenethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183423-10G 183423-50G
SIAL183423-10GEA 34.6 EUR
SIAL183423-10G SIAL183423-50G
2-(4-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,189 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00002899
CAS-Nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4