(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, (±)-Tetrahydrofurylmethanol, (±)-THFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185396-1KG 185396-250G 185396-5G
SIAL185396-1KGEA 59.8 EUR
SIAL185396-1KG SIAL185396-250G SIAL185396-5G
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353