Furan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185922-100ML 185922-500ML 185922-5ML
SIAL185922-100MLEA 35.4 EUR
SIAL185922-100ML SIAL185922-500ML SIAL185922-5ML
Furan, Sigma-Aldrich®
Furan
Formel: C₄H₄O
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 31,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –50 °C
MDL: MFCD00003222
CAS-Nummer: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
UN: 2389
ADR: 3,I
Merck Index: 13,04317