tert-Butylchloracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
186791-100G
186791-25G
SIAL186791-100GEA
84.9
EUR
SIAL186791-100G
SIAL186791-25G
tert-Butylchloracetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchloracetat
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 150,6 g/mol Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa) Dichte: 1,053 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000930 CAS-Nummer: 107-59-5 EINECS: 203-506-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01562 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...