2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187925-1G 187925-5G
SIAL187925-1GEA 28.1 EUR
SIAL187925-1G SIAL187925-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
MDL: MFCD00004512
CAS-Nummer: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9