4-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

188255-25G 188255-5G
SIAL188255-25GEA 95.8 EUR
SIAL188255-25G SIAL188255-5G
4-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…92 °C
MDL: MFCD00002902
CAS-Nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR