2-Amino-6-nitrobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Nitro-1,3-benzothiazol-2-amin, 6-Nitrobenzothiazol-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190241-100G 190241-25G
SIAL190241-100GEA 177 EUR
SIAL190241-100G SIAL190241-25G
2-Amino-6-nitrobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₅N₃O₂S
Molecular Weight: 195,2 g/mol
Schmelzpunkt: 252 °C
Dichte: 1,649 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005786
CAS-Nummer: 6285-57-0
EINECS: 228-513-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III