1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193453-100G 193453-1KG 193453-25G
SIAL193453-100GEA 73.4 EUR
SIAL193453-100G SIAL193453-1KG SIAL193453-25G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Siedepunkt: 225,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
MDL: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275