2,4,5-Trimethyloxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4,5-Trimethyl-1,3-oxazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

193704-25G 193704-5G
SIAL193704-25GEA 142 EUR
SIAL193704-25G SIAL193704-5G
2,4,5-Trimethyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimethyloxazole
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111,14 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9569 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005308
CAS-Nummer: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR