3-Thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196282-10G 196282-1G 196282-5G
SIAL196282-10GEA 216 EUR
SIAL196282-10G SIAL196282-1G SIAL196282-5G
3-Thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molecular Weight: 112,15 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5