Toluidinblau O, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Toloniumchlorid, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiaziniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198161-5G 198161-25G
198161-5GEA 125 EUR
198161-5G 198161-25G
Toluidinblau O, Sigma-Aldrich®
Toluidinblau O
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
Molecular Weight: 305,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011934
CAS-Nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913e9279ecf42a7d9996fe54fe196cfbe93cdd3c&vid=61820c198c4a39bab8f548d881a9f685e92f800a&prid=web&clid=SAPDAM