3-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-Hydroxyphenyl)ethylalkohol, 3-Hydroxyphenethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
199028-10G 199028-1G
SIAL199028-10GEA 383 EUR
SIAL199028-10G SIAL199028-1G
3-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 13398-94-2
EINECS: 236-485-2