Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chlortris(triphenylphosphin)rhodium(I)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
199982-1G
199982-5G
SIAL199982-1GEA
192
EUR
SIAL199982-1G
SIAL199982-5G
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel:
C₅₄H₄₅ClP₃Rh Molecular Weight: 925.23 g/mol Schmelzpunkt: 157 Dichte: 1.363 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010016 CAS-Nummer: 14694-95-2 EINECS: 238-744-5 Merck Index: 12,02226 |