Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethylenglykol-dibutylether, Diethylenglycoldibutylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205621-100ML 205621-1L 205621-500ML
SIAL205621-100MLEA 56.6 EUR
SIAL205621-100ML SIAL205621-1L SIAL205621-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
Molecular Weight: 218,34 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009459
CAS-Nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9