Diammoniumtetrachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ammoniumtetrachloroplatinat, Ammoniumtetrachloroplatinat(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206105-1G 206105-5G
SIAL206105-1GEA 178 EUR
SIAL206105-1G SIAL206105-5G
Diammoniumtetrachloroplatinat, Sigma-Aldrich®
Diammoniumtetrachloroplatinat
Formel: H₈Cl₄N₂Pt
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 2,93 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010885
CAS-Nummer: 13820-41-2
EINECS: 237-499-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00583