(3-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methoxybenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209392-25G 209392-5G
SIAL209392-25GEA 178 EUR
SIAL209392-25G SIAL209392-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001910
CAS-Nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III