Calciumformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ameisensäure Calciumsalz
21134-1KG-F 21134-250G-F
SIAL21134-1KG-FEA 209 EUR
SIAL21134-1KG-F SIAL21134-250G-F
Calciumformiat, Sigma-Aldrich®
Calciumformiat
Formel: C₂H₂CaO₄
Molecular Weight: 130,11 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 2,009 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036108
CAS-Nummer: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711