Trimethylsilylcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
212849-25G 212849-5G
SIAL212849-25GEA 128 EUR
SIAL212849-25G SIAL212849-5G
Trimethylsilylcyanid, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 1 °C
MDL: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3383
ADR: 6.1,I