Vinyltrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethyl(vinyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
213950-100G 213950-25G 213950-5G
SIAL213950-100GEA 403 EUR
SIAL213950-100G SIAL213950-25G SIAL213950-5G
Vinyltrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethylsilan
Formel: C₅H₁₂Si
Molecular Weight: 100,24 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008606
CAS-Nummer: 754-05-2
EINECS: 212-042-9