Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
216666-1G 216666-25G 216666-5G 216666-4X25G
SIAL216666-1GEA 42 EUR
SIAL216666-1G SIAL216666-25G SIAL216666-5G SIAL216666-4X25G
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Molecular Weight: 1155.58 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9