5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
217735-25G
217735-5G
SIAL217735-25GEA
218
EUR
SIAL217735-25G
SIAL217735-5G
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163,99 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147 °C |
MDL:
MFCD00006108 CAS-Nummer: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...