Cäsiumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
218227-100G 218227-25G
SIAL218227-100GEA 250 EUR
SIAL218227-100G SIAL218227-25G
Cäsiumhydrogencarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium hydrogen carbonate
Formel: CHCsO₃
Molecular Weight: 193.92 g/mol
MDL: MFCD00010961
CAS-Nummer: 15519-28-5
EINECS: 239-554-5