1-Amino-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylbutylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
220523-25G 220523-5G
SIAL220523-25GEA 515 EUR
SIAL220523-25G SIAL220523-5G
1-Amino-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,755 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00008147
CAS-Nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5