4-Fluor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
223069-1G 223069-5G
SIAL223069-1GEA 29.2 EUR
SIAL223069-1G SIAL223069-5G
4-Fluor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
MDL: MFCD00017942
CAS-Nummer: 459-59-6
EINECS: 207-294-1
UN: 2511
ADR: 8 III