5-Chloruracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin, Chloruracil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

224588-25G 224588-5G
SIAL224588-25GEA 152 EUR
SIAL224588-25G SIAL224588-5G
5-Chloruracil, Sigma-Aldrich®
5-Chloruracil
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 146.53 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00006019
CAS-Nummer: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR