α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzaldehyd
224944-10G 224944-50G
SIAL224944-10GEA 94.3 EUR
SIAL224944-10G SIAL224944-50G
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174.12 g/mol
MDL: MFCD00006952
CAS-Nummer: 455-19-6