3-Thiophenethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-3-ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228796-25G
228796-5G
SIAL228796-25GEA
280
EUR
SIAL228796-25G
SIAL228796-5G
3-Thiophenethanol, Sigma-Aldrich®
3-Thiophenethanol
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009766 CAS-Nummer: 13781-67-4 EINECS: 237-434-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...