Oxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230138-10G 230138-1G
SIAL230138-10GEA 563 EUR
SIAL230138-10G SIAL230138-1G
Oxazol, Sigma-Aldrich®
Oxazole
Formel: C₃H₃NO
Siedepunkt: 68…69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00009751
CAS-Nummer: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR