Tetrabutylammoniumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrahydridoborat, Tetrabutylammoniumborhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230170-10G 230170-50G
SIAL230170-10GEA 106 EUR
SIAL230170-10G SIAL230170-50G
Tetrabutylammoniumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Formel: C₁₆H₄₀BN
Molecular Weight: 257,31 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
MDL: MFCD00012035
CAS-Nummer: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3,II