Ethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Chlorameisensäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

23131-100ML 23131-1L 23131-500ML
SIAL23131-100MLEA 56.4 EUR
SIAL23131-100ML SIAL23131-1L SIAL23131-500ML
Ethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Molecular Weight: 108,52 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03831

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR