3-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Carboxybenzaldehyd, Isophthalaldehydsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232793-1G
232793-5G
SIAL232793-1GEA
72.5
EUR
SIAL232793-1G
SIAL232793-5G
3-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Formylbenzoesäure
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150.13 g/mol Siedepunkt: 306 Schmelzpunkt: 175 |
MDL:
MFCD00039575 CAS-Nummer: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |