5-tert-Butyl-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dimethyl-5-tert-butylbenzol, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233587-100G 233587-500G
SIAL233587-100GEA 53.7 EUR
SIAL233587-100G SIAL233587-500G
5-tert-Butyl-m-xylol, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-m-xylol
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008832
CAS-Nummer: 98-19-1
EINECS: 202-647-6