Ethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methacrylsäureethylester, Methylpropensäureethylester, 2-Methylpropensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
234893-100ML 234893-1L 234893-500ML
SIAL234893-100MLEA 28.6 EUR
SIAL234893-100ML SIAL234893-1L SIAL234893-500ML
Ethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
MDL: MFCD00009161
CAS-Nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II