2-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminodiphenylmethane, 2-Benzylaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235350-10G
235350-50G
SIAL235350-10GEA
103
EUR
SIAL235350-10G
SIAL235350-50G
2-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Benzylanilin
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,25 g/mol |
MDL:
MFCD00007750 CAS-Nummer: 28059-64-5 EINECS: 248-806-3 |