N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
239356-100G
239356-500G
SIAL239356-100GEA
57.8
EUR
SIAL239356-100G
SIAL239356-500G
N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylamin
Formel:
C₄H₁₁N Molecular Weight: 73.14 g/mol Siedepunkt: 36 Schmelzpunkt: –140 °C Dichte: 0.675 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –45 °C |
MDL:
MFCD00009039 CAS-Nummer: 598-56-1 EINECS: 209-940-8 |